Tamoxifen citrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO329320010EA 301 CHF
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
Formel: C₂₆H₂₉NO
MW: 563,65 g/mol
Melting Pt: 140…144 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00058321
CAS-Nummer: 54965-24-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %