Nifedipin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
329270050
329270010
329270250
ACRO329270050EA
118
CHF
ACRO329270050
ACRO329270010
ACRO329270250
Nifedipin 98+%
Nifedipine
CAS No.: 21829-25-4
Formel:
C₁₇H₁₈N₂O₆ MW: 346,34 g/mol Melting Pt: 171…175 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00057326 CAS-Nummer: 21829-25-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 175 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |