[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]chinoxalin-1-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: ODQ
328800100 328800500
ACRO328800100EA 123 CHF
ACRO328800100 ACRO328800500
[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]chinoxalin-1-on 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
CAS No.: 41443-28-1
Formel: C₉H₅N₃O₂
MW: 187.16 g/mol
Melting Pt: 160…170 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792620
CAS-Nummer: 41443-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %