Paclitaxel 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 68.5 CHF
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Formel: C₄₇H₅₁NO₁₄
Melting Pt: 213…216 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00869953
CAS-Nummer: 33069-62-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %