tert-Butylphosphonic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
321520010 321520050
ACRO321520010EA 59.9 CHF
ACRO321520010 ACRO321520050
tert-Butylphosphonic acid 98%
tert-Butylphosphonic acid
CAS No.: 4923-84-6
Formel: C₄H₁₁O₃P
Melting Pt: 188…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012296
CAS-Nummer: 4923-84-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %