2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2'-Dipyridyl N,N'-Dioxide, [2,2'-Bipyridine] 1,1'-dioxide, 2,2'-Bipyridine 1,1'-Dioxide
319610010 319610050
ACRO319610010EA 54.7 CHF
ACRO319610010 ACRO319610050
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide
CAS No.: 7275-43-6
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Melting Pt: 296…298 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065169
CAS-Nummer: 7275-43-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %