4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxybenzylisocyanate
319400010 319400050 319400250
ACRO319400010EA 72.6 CHF
ACRO319400010 ACRO319400050 ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,176 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (.6 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673064
CAS-Nummer: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %