4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
319300010 319300050
ACRO319300010EA 85.9 CHF
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Formel: C₈H₆FNO
Siedepunkt: 211 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,186 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00673062
CAS-Nummer: 132740-43-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %