3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
319220010 319220100
ACRO319220010EA 116 CHF
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₅Cl₂NO
MW: 202,034 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.375 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673063
CAS-Nummer: 19752-09-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %