1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
313260050
313260250
ACRO313260050EA
27.5
CHF
ACRO313260050
ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Formel:
C₆H₁₆Cl₂Si₂ Siedepunkt: 198…200 °C (760 mmHg) Melting Pt: 35…38 °C Flash-Pt: 65 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000505 CAS-Nummer: 13528-93-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Transparent Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |