Ethoxyacetylene 40% (w/w) in Hexanen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 129 CHF
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in Hexanen
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 55…56 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.718 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009247
CAS-Nummer: 927-80-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)