Methylstearat Gemisch aus Homologen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
304220010 304220025
ACRO304220010EA 135 CHF
ACRO304220010 ACRO304220025
Methylstearat Gemisch aus Homologen
Methylstearat
Formel: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 0.836 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009005
CAS-Nummer: 112-61-8
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g