Sodium metatungstate hydrate, kristallin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
304090500
304092500
304090010
ACRO304090500EA
93.8
CHF
ACRO304090500
ACRO304092500
ACRO304090010
Sodium metatungstate hydrate, kristallin
Sodium metatungstate hydrate
CAS No.: 652154-12-6
Formel:
H₂Na₆O₄₀W₁₂·xH₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150663 CAS-Nummer: 652154-12-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or beads |
Assay | ≥85 % (WO3) |
Stabilizer | ≤200 ppm (Cr-salt) Typical |