Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
302110010 302110050
ACRO302110010EA 155 CHF
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 70 °C (13 mmHg)
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093884
CAS-Nummer: 33689-29-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %