2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010
301830050
ACRO301830010EA
69.8
CHF
ACRO301830010
ACRO301830050
2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formel:
C₁₁H₂₄N₂O₂ Siedepunkt: 106…110 °C (.3 mmHg) Flash-Pt: 125 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671489 CAS-Nummer: 51857-17-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |