Amberlite® HPR900 (OH) resin_ion-exchange
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
301341000
301345000
301340025
ACRO301341000EA
31
CHF
ACRO301341000
ACRO301345000
ACRO301340025
Amberlite® HPR900 (OH) resin_ion-exchange
Amberlite® HPR900 (OH)
CAS No.: 197809-12-4
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00802695 CAS-Nummer: 197809-12-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.560 to 0.700 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.45 |
Moisture holding capacity | 66.0 to 75.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥0.9 eq/l (OH) |
Impurity | ≤1.0 % Chloride sites content |