1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
275860010 275860050
ACRO275860010EA 132 CHF
ACRO275860010 ACRO275860050
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₆H₁₆N₂O
Siedepunkt: 76…78 °C (20 mmHg)
Dichte: 0.872 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142559
CAS-Nummer: 2620-27-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %