Tripropionin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
275101000
275102500
ACRO275101000EA
29.5
CHF
ACRO275101000
ACRO275102500
Tripropionin 97%
Tripropionin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Siedepunkt: 151 °C (2 mmHg) Dichte: 1,082 g/cm³ Flash-Pt: 162 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027005 CAS-Nummer: 139-45-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific gravity | (20/20°C) 1.082 to 1.088 |