1-(5-Methyl-2-furyl)methanamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminomethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanmethanamine, (5-Methylfuran-2-yl)methanamine
268940250 268940050
ACRO268940250EA 170 CHF
ACRO268940250 ACRO268940050
1-(5-Methyl-2-furyl)methanamin 98%
1-(5-Methyl-2-furyl)methanamin
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₆H₉NO
MW: 111.14 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (13mbar)
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143471
CAS-Nummer: 14003-16-8
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %