(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010 264122500
ACRO264120010EA 402 CHF
ACRO264120010 ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.34 g/cm³
Flash-Pt: 89 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044400
CAS-Nummer: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)