1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Divinyltetramethyldisiloxane, Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane
249210100 249210500 249212500
ACRO249210100EA 35.8 CHF
ACRO249210100 ACRO249210500 ACRO249212500
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₁₈OSi₂
MW: 186,40 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –99.7 °C
Dichte: 0.813 g/cm³
Flash-Pt: 24 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014933
CAS-Nummer: 2627-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %