Phytic acid 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Inositol hexaphosphoric acid
235370010 235372500 235370025
ACRO235370010EA 274 CHF
ACRO235370010 ACRO235372500 ACRO235370025
Phytic acid 50% (w/w) in wässriger Lösung
Phytic acid
CAS No.: 83-86-3
Formel: C₆H₁₈O₂₄P₆
Siedepunkt: 105 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.37 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082309
CAS-Nummer: 83-86-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w