Silver lactate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Lactic acid silver salt
233330100
233330050
233330500
ACRO233330100EA
177
CHF
ACRO233330100
ACRO233330050
ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Formel:
C₃H₅AgO₃ MW: 196,938 g/mol Melting Pt: 120…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043279 CAS-Nummer: 15768-18-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥95 % |