Als Sekundärstandard kann 4-Epitetracyclinhydrochlorid verwendet werden
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
233121000
233125000
ACRO233121000EA
329
CHF
ACRO233121000
ACRO233125000
Als Sekundärstandard kann 4-Epitetracyclinhydrochlorid verwendet werden
Standards
Organische Standards
CAS-Nr.: 23313-80-6
MDL Nr.: MFCD00865028
GHS Symbole: GHS07, GHS08,
Scmelzpunkt: 217 °C (D)
Aussehen: Gelb Kristallines Pulver
Lagertemperatur: Gefriergerät
Signalwort: Warnung