Als Sekundärstandard kann 4-Epianhydrotetracyclinhydrochlorid, 97%, verwendet werden
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
233111000 233115000
ACRO233111000EA 288 CHF
ACRO233111000 ACRO233115000
Als Sekundärstandard kann 4-Epianhydrotetracyclinhydrochlorid, 97%, verwendet werden
Standards Organische Standards
CAS-Nr.: 4465-65-0
MDL Nr.: MFCD00151455
GHS Symbole: GHS07, GHS08,
Scmelzpunkt: 220 °C (D)
Aussehen: Oranges Pulver
Lagertemperatur: Umgebungstemperatur
Signalwort: Warnung