Ethylcellulose, 300 cps ethoxyl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylcellulose
232705000 232700051
ACRO232705000EA 184 CHF
ACRO232705000 ACRO232700051
Ethylcellulose, 300 cps ethoxyl
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131037
CAS-Nummer: 9004-57-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (ethoxyl)
Viscosity 250 to 350 cP (5 % in 80/20 toluene/ethanol at 25°C)