Trioxsalen 97.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
229881000 229880010
ACRO229881000EA 44.6 CHF
ACRO229881000 ACRO229880010
Trioxsalen 97.5%
Trioxsalen
CAS No.: 3902-71-4
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Melting Pt: 230…234 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005010
CAS-Nummer: 3902-71-4
UN: 1759
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 237 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 6 hrs)
HPLC ≥96.5 % (on dried substance)