Mitomycin C (2 mg/48 mg NaCl)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO226940020EA 150 CHF
ACRO226940020
Mitomycin C (2 mg/48 mg NaCl)
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Melting Pt: >360 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078109
CAS-Nummer: 50-07-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue to violet Powder
HPLC ≥99 % with regard to the non-formulated material