VWR®, Absorptionsmatten, -rollen und -schlangen für Öl-, Wasser- und Chemikalienverschüttungen
Lieferant: VWR Collection
121-0138EA 254 CHF
121-0138 121-0141 121-0144
VWR®, Absorptionsmatten, -rollen und -schlangen für Öl-, Wasser- und Chemikalienverschüttungen
Absorptionsmaterial
Die Absorptions- und Bindemittel von VWR® tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und der Arbeitsumgebung vor unerwarteten Verschüttungen, Leckagen, Tropfen oder anderen Unfällen bei.
  • Absorbieren eine Vielzahl industrieller Flüssigkeiten, darunter Öl, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel
  • Dürfen nicht im Außenbereich aufbewahrt werden, da sie Wasser absorbieren
  • Wartungs- und Universal-Sorptionsmittel
Zur Verwendung mit Öl, Wasser und Chemikalien.
Farbe: Grau
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable