NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 5 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Lieferant: SP Industries
506-PP-7-5 535-PP-7-5 507-PP-8 528-PP-7_U 505-PS-7 526-PP-7-5 527-PP-7-5 527-PP-8-5 535-PP-8-5 541-PP-7-5 541-PP-8-5 507-PP-9-5 506-PP-8-5 526-PP-8-5 528-PP-9-5 527-PP-9-5 535-PP-9-5 542-PP-7-5 507-PP-7-5 505-PS-8-5 505-PS-9-5 528-PP-7-5 507-PP-8-5 528-PP-8-5 505-PS-7-5
634-0935EA 83.2 CHF
634-0935 634-0932 634-0874 WILM528-PP-7_U WILM505-PS-7 634-0934 634-0933 634-1166 634-1169 634-0931 634-1171 634-1163 634-1161 634-1164 634-1168 634-1167 634-1170 634-0930 634-0873 634-1159 634-1160 634-0879 634-0878 634-0880 634-0936
NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 5 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Röhrchen NMR-Röhrchen
Borosilikatglas, Klasse A, ASTM Typ 1.
  • 100% Kontrolle durch mehrere NIST-rückführbare Messgeräte und optische Oberflächenprüfung
  • Für ein maximales SRV haben Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen, die das Shimming beeinflussen würden
  • Enge ID- und AD-Toleranz von nur 0,0065 mm ermöglicht die Anwendung von Einsätzen
  • Kappen werden nicht für den Gebrauch mit Proben, die in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelöst sind, empfohlen
PRECISION NMR-Röhrchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das die Anforderungen für Typ 1 Klasse A Glas nach ASTM E438 erfüllt. Das PRECISION Röhrchen weist eine 3-mal geringere paramagnetische Verunreinigung gegenüber dem ECONOMY Röhrchen auf und kann sicher bei Temperaturen bis 230 ˚C und innerhalb eines Temperaturschritts von 120 ˚C verwendet werden. Das PRECISION Röhrchen ist unter der hydrolytischen Klasse 1 eingestuft, was bedeuetet, dass die Innenoberfläche bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen ist. Diese Röhrchen sind ideal für Versuche, die eine kritische Shimming-Qualität erfordern (Hoch-/Ultrahochfeld, multidimensionale NMR, Multi-Kern-NMR, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben).