NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 4 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Lieferant: SP Industries
406-PP-7-5 435-PP-7-5
WILM406-PP-7-5EA 135 CHF
WILM406-PP-7-5 WILM435-PP-7-5
NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 4 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Röhrchen NMR-Röhrchen
Borosilikatglas, Klasse A, ASTM Typ 1.
  • 100% Kontrolle durch mehrere NIST-rückführbare Messgeräte und optische Oberflächenprüfung
  • Für ein maximales SRV haben Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen, die das Shimming beeinflussen würden
  • Enge ID- und AD-Toleranz von nur 0,0065 mm ermöglicht die Anwendung von Einsätzen
  • Kappen werden nicht für den Gebrauch mit Proben, die in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelöst sind, empfohlen
PRECISION NMR-Röhrchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das die Anforderungen für Typ 1 Klasse A GlasMore Product Information