Pierce™ Glycoprotein-Kohlenhydrat-Schätzkits
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
23259 23260
PIER23259EA 533 CHF
PIER23259 PIER23260
Pierce™ Glycoprotein-Kohlenhydrat-Schätzkits
Tests Proteintests
Mit dem Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit kann der Grad der Proteinglykosylierung als Prozentsatz der gesamten gereinigten Proteinmasse gemessen werden.
  • Ermöglicht die schnelle und einfache Identifizierung einer unbekannten Proteinprobe als Glykoprotein
  • Bewertet Zucker- und Kohlenhydratkontamination in nicht glykosylierten Proteinproben
  • Ergänzt Elektrophorese, Western Blotting und ELISA-basierte Verfahren, die häufig zum Nachweis von Glykoprotein verwendet werden
  • Bestimmt den Kohlenhydratgehalt in drei einfachen Schritten: oxidieren, reagieren und ablesen
  • Der gesamte Test kann in weniger als 75 Minuten durchgeführt werden
Das Kit enthält sechs gereinigte Glykoprotein-Standards und die erforderlichen Testreagenzien, um die Menge der oxidierbaren Glykosylierung (Gewichtsprozent Kohlenhydrat) gereinigter Proteinproben effektiv zu schätzen. Zuckergruppen in der Glykoproteinprobe werden zuerst mit Natriummetaperiodat oxidiert, um nachweisbare Aldehydgruppen zu erzeugen. Anschließend wird die Probe mit dem kolorimetrischen Glykoprotein-Nachweisreagenz umgesetzt. Die Absorption des resultierenden violetten Reaktionsprodukts bei 550 nm wird mit einem Spektralphotometer oder Plattenlesegerät gemessen. Schließlich wird der Kohlenhydratgehalt im Glykoprotein durch Vergleich mit den Ergebnissen der fünf im Kit enthaltenen Glykoproteinstandards berechnet.
Anwendungen:
• Bestimmen Sie, ob ein gereinigter polyklonaler Antikörper oder ein anderes Protein glykosyliert ist, bevor Sie versuchen, kohlenhydratbasierte Konjugations- oder Immobilisierungschemie mit Hydrazidreagenzien durchzuführen
• Charakterisieren und klassifizieren Sie gereinigte Proteinfraktionen aus einem Affinitätsverfahren
• Bewertet Zucker- und Kohlenhydratkontamination in nicht glykosylierten Proteinproben
Lieferumfang: Das Kit enthält jeweils 2,5 mg Negativkontrolle (Lysozym und BSA), jeweils 2,5 mg Positivkontrolle (Ovalbumin), 2,5 mg Apotransferrin, 0,25 mg Fetuin, 0,25 mg α1-saures Glykoprotein, 500 mg Natriummetaperiodat, 500 mg Glykoprotein-Nachweisreagenz und 250 ml Glykoprotein-Testpuffer.