Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85376.180EA 29.8 CHF
85376.180 85376.260
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Schwefelsäure
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
  • Reduziert Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
  • Entspricht der Norm 34
  • Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8 III