Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85374.180EA 38.6 CHF
85374.180 85374.260
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Natriumthiosulfat
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Zeit- und Kostenersparniss
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • Conforms to USP 34
  • Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar
Formel: Na₂S₂O₃
Melting Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 0
Merck Index: 12,08844