Silbernitrat 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
85370.180EA 224 CHF
85370.180 85370.260
Silbernitrat 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Silbernitrat
Gebrauchsfertige Testlösung.
  • Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
  • Reduziert Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
  • Entspricht der Norm 34
  • Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Melting Pt: 210
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8 III
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM