Dieses tragbare, Memosens-basierte Instrument für die Analyse von Flüssigkeiten misst pH/ORP, Leitfähigkeit (leitend/induktiv), Sauerstoff (amperometrisch/optisch) sowie Temperatur und verfügt über eine direkte Druckeransteuerung. Über den Micro-USB-Anschluss kann ein Drucker zum sofortigen Druck des Kalibrierprotokolls (GLP-konform) direkt angeschlossen werden. Wasserdicht gemäß IP 66/IP 67.
- Dank des robusten Gehäusedesigns mit Schutzabdeckung kann das Messgerät im Freien verwendet werden
- Kratzfestes, hochauflösendes Farbdisplay mit einzigartigen grafischen Symbolen für eine intuitive Menüführung
- Integrierter Sensorköcher (Schutzbehälter) schützt den Sensor vor Austrocknung und Beschädigungen
- Digitaler Memosens® Eingang, bei dem die Signalübertragung digital und induktiv erfolgt, d. h. über einen kontaktlosen Anschluss
- Memosens®: Speicherung aller Informationen zur Sensorlebensdauer direkt im Sensor (Kalibrierhistorie, Betriebszeit, Lebensdauer, Sensorverschleiß, SIP-Zyklen...)
- Sensoface®: Auswertung von Sensordaten und Kalibrierintervall. Ein Emoticon informiert den Benutzer über den Zustand des Sensors und verhindert, dass ein verunreinigter oder defekter Sensor verwendet wird
- Sensocheck®: Automatische Prüfung der Gerätefunktion und des Sensors
- Neue pH-Kalibrierung mit einem festen Prozesszyklus
- Mehrstufige Benutzerverwaltung mit Zugriffskontrolle
Ideal für den Einsatz im Pharma- und Biotech-Bereich sowie in der Lebensmitteltechnologie
Bestellinformation: Wird mit Bedienungsanleitung, 4× AA-Batterien, Trageriemen, Werkszertifikat, USB-Adapter (A weiblich auf B männlich) für Druckeranschluss, USB-Kabel (1,5 m) und Paraly® 112 PC-Software geliefert. Elektroden und Sensoren müssen separat bestellt werden.