Kaliumpermanganat 0.1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85367.260EA
61.6
CHF
85367.260
85367.180
Kaliumpermanganat 0.1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Potassium permanganate
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
- Konform mit USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 UN: 3082 ADR: 9,III |