Kaliumacetat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Essigsäure Kaliumsalz
85364.260EA 134 CHF
85364.260
Kaliumacetat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Kaliumacetat
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Melting Pt: 304 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
Merck Index: 13,07687
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg