Oxalsäure 6,3% in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Ethandisäure
85358.260EA 106 CHF
85358.260
Oxalsäure 6,3% in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Oxalsäure
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • Produziert nach Richtlinien der Pharmacopoe
  • Zeit- und Kostenersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Melting Pt: 99 bis 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980