Dichtestandards bezogen auf 25 °C
Lieferant: VWR Chemicals
85209.180EA 131 CHF
85209.180 85210.180 85211.180 85200.180 85201.180 85202.180 85203.180 85207.180 85208.180 85212.180 85213.180 85214.180 85215.180 85216.180 85217.180 85218.180 85219.180 85220.180 85221.180 85223.180
Dichtestandards bezogen auf 25 °C
Standards Dichtestandards
Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern beruhenden Techniken verwendet werden.
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Bereich (0,6878 - 3,1043 g/ml) bei 25 °C
  • Keine der Formulierungen enthält giftige Schwermetalle
  • Lässt sich mit jeder Marke oder Art von Dichtemessgerät verwenden
  • Lieferung in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche aus Braunglas
Diese Standards werden gravimetrisch (gelöster Stoff und Lösungsmittel) mittels rückführbaren OIML-Gewichten erstellt. Die Dichte der Standards wird mittels vollständig kalibrierten Referenz-Pyknometern bestimmt.
Zertifizierungen: Gemäß ASTM D1480-12 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte, wird ein Kalibrierzertifikat gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.