Testsätze, Stickstoff (gesamt)-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Spectroquant®
1.14537.0001EA 210 CHF
1.14537.0001 1.00613.0001 1.14763.0001
Testsätze, Stickstoff (gesamt)-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihe und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
ISO 23697-1: Water Quality — Determination of Total Bound Nitrogen (STTNb) in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This standard describes the total nitrogen determination using the Dimethyl phenol reaction following Koroleff digestion.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00613 and 1.14763 correspond to this norm.