Bariumchlorid aqueous solution USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85332.180EA
56.5
CHF
85332.180
85332.260
Bariumchlorid aqueous solution USP Testlösung (TS)
Barium chloride
Gebrauchsfertige Test/Reagenslösungen (TS und RS).
- Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Siedepunkt: 1560 Melting Pt: 963 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS-Nummer: 10361-37-2 EINECS: 0 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00998 |