Pierce™ Vakuum-Hydrolyseröhrchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
29570 29571 29572
PIER29570EA 371 CHF
PIER29570 PIER29571 PIER29572
Pierce™ Vakuum-Hydrolyseröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Die hochwertigen Glasröhrchen sind für die erhitzte, säurebasierte Vakuumhydrolyse von Proteinen und Peptiden zur Aminosäureanalyse konzipiert. Passt bequem in Reacti-Block Aluminium-Heizblöcke.
  • Passt in Reacti-Block Aluminium-Heizblöcke
  • Ausreichend für Proben bis zu 0,35 ml
  • Optimale Hydrolysekontrolle
Die obere Temperaturgrenze der Vakuum-Hydrolyseröhrchen liegt bei 260 °C. Erhitzen Sie die Röhrchen im Ofen jedoch nicht über 100 °C.
Zertifizierungen:
Bitte beachten