Ameisensäure ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methansäure
85495.290EA 77.7 CHF
85495.290
Ameisensäure ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Dichte: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 89.0 - 91.0 %
Dilution test Passes test ACS
SO3 (Sulphite) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Acetic acid Max. 0.04 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Schwermetalle (ICP-MS) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test