CSB-Kalibrierstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
85050.260EA 175 CHF
85050.260 85055.260 85061.260 85063.260 85052.260 85066.260 85058.260 85060.260 85062.260 85056.260 85054.260 85064.260 85065.260 85051.260 85053.260 85057.260 85059.260
CSB-Kalibrierstandards
Standards Umweltanalyse-Standards
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.