Peressigsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Reflectoquant®
1.17956.0001EA 58.5 CHF
1.17956.0001 1.16975.0001 1.16976.0001
Peressigsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich
Applications: Disinfectant solutions - in cases in which hydrogen peroxide is present.