Schnelltests, Chlor-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
MQuant®
1.11160.0001EA 146 CHF
1.11160.0001 1.11157.0001 1.11174.0001 1.11143.0001 1.11113.0001 1.11114.0001
Schnelltests, Chlor-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Ergebnis in zwei Minuten
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Portabel
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.