VWR® SMG Advanced, Halbmikrowaagen: Grafische Anzeige
Lieferant: VWR
VWR®
611-3561EA 2420 CHF
611-3561 611-3551 611-3564 611-3554 611-4952 611-4953 611-4954 611-3557 611-3558 611-4955
VWR® SMG Advanced, Halbmikrowaagen: Grafische Anzeige
Waagen
Halbmikrowaagen mit einer Auflösung von 0,01 mg, ausgestattet mit einer neuen hochintegrierten elektromagnetischen Zelle. Alle Modelle verfügen über eine automatische interne Kalibrierung und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Präzision und Wiederholbarkeit aus. Diese Halbmikrowaagen von VWR® bieten dank kontinuierlicher intensiver Forschung und Untersuchung der Funktionsweise des Wiegens ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle verfügen über eine Oberschale aus Edelstahl.
  • Integrierte Wägesensoren für verbesserte Stabilität und kurze Ansprechzeit
  • Wählbare Filterstufen und wählbare Maßeinheiten
  • Kontrollwägung (Alarmfunktion), Gesamtgewicht und Stückzählfunktionen sowie Dichtebestimmung
  • Automatische interne Kalibrierung und RS232-Schnittstelle als Standard
  • Modelle mit großem Grafikdisplay erhältlich, einschließlich GLP-Verfahren, Zeit/Datum, Rezeptieren mit Datenbank und mehrerer Sprachen
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Lieferumfang: Wird mit Netzadapter und Universalstecker für den Einsatz in der EU und Großbritannien sowie einer Schutzabdeckung aus Kunststoff geliefert. Als optionales Zubehör sind ein Dichtebestimmungskit und ein serieller Drucker enthalten.
Bitte beachten Modelle mit dem Zusatz „D“ haben zwei Wägebereiche (Dual Range), ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an.