Agarose I, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17850 17852
PIER17850EA 519 CHF
PIER17850 PIER17852
Agarose I, Pierce™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose I (Molekularbiologie-Qualität) ist eine hochreine und sorgfältig gemischte Formulierung, die eine einheitliche Chargenkonsistenz für die Herstellung von Elektrophoresegelen bietet.
  • Agarose mit Standardschmelztemperatur für die Elektrophorese
  • Trennbereich: 100 bp bis >30 kb