Immobilisierungskit, Glycolink™, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER88941EA 1240 CHF
PIER88941
Immobilisierungskit, Glycolink™, Pierce™
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Kits
Das GlycoLink™-Immobilisierungskit enthält Affinitätssäulen und Reagenzien zur Immobilisierung von Glykoproteinen durch oxidierte Zuckergruppen zur Verwendung in Anwendungen zur Affinitätsreinigung oder Studien zu Protein-Protein-Interaktionen. Dieses Kit ist ideal für die Reinigung von Antigenen mit kovalent gekoppelten Antikörpern, die Bestimmung von Bindungspartnern für ein bestimmtes Glykoprotein und die Durchführung von Affinitätsreinigungen im großen Maßstab.
  • Hohe Kapazität mit 1 bis 10 mg oxidiertem Antikörper oder anderem Glykoprotein pro ml Harz
  • Immobilisiert IgG über die Fc-Region und hält dadurch beide Antigenbindungsstellen für die Zielerfassung verfügbar
  • Hydrazidaktiviertes UltraLink-Harz konjugiert nur mit gereinigten Glykoproteinen, deren Zuckergruppen (z. B. Sialinsäure) schonend mit Periodat oxidiert wurden
  • Die Resonanzstruktur der Hydrazonbindungen ist ausreichend stabil für mehrere Affinitätsreinigungen mit einer Charge vorbereiteten Harzes; kein Stabilisierungsschritt erforderlich
  • Immobilisiert IgG über die Fc-Region und hält dadurch beide Antigenbindungsstellen für die Zielerfassung verfügbar
Mit dieser Hydrazid-Immobilisierungschemie immobilisierte Antikörper haben ungehinderte Antigen-Bindungsstellen und optimale Reinigungsfähigkeit. Diese Säulen können regeneriert und fünfmal wiederverwendet werden, ohne dass die Bindungskapazität verloren geht.
Lieferumfang: Das Kit enthält GlycoLink™-Säulen (1 ml, 10 Säulen), GlycoLink™-Kopplungspuffer (2×100 ml), Anilin (0,2 ml), Waschpuffer (120 ml), Natriummetaperiodat (0,5 g), Zeba™-Spin-Entsalzungssäulen (5 ml, 10 Säulen), PBS-Packung (ergibt 500 ml, 1 Packung) und Säulenzubehör (je 10).